Learn More
Decafluorobenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499526 1 g 1 g
11409536 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19262.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 853-39-4 | C13F10O | 362.126 g/mol
Perfluorobenzophenone was used in the synthesis of fluorinated acridones and acridines. Fluorinated polyetherketones prepared from decafluorobenzophenone. Laser pulse excitation of decafluorobenzophenone (DFB) in acetonitrile yields the triplet 3DFB.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La perfluorobenzofenona se utilizó en la síntesis de acridonas fluoradas y acridinas. Polietercetonas fluoradas preparadas a partir de decafluorobenzofenona. La excitación de pulso láser de la desafluorobenzofenona (DFB) en acetonitrilo produce el triplete 3DFB.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 853-39-4
Fórmula molecular C13F10O
Peso molecular (g/mol) 362.126
Número MDL MFCD00000295
Clave InChI WWQLXRAKBJVNCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decafluorobenzophenone, benzophenone, decafluoro, perfluorobenzophenone, methanone, bis pentafluorophenyl, bis perfluorophenyl methanone, bis pentafluorophenyl methanone, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methanone, di2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ketone, acmc-209q5n
PubChem CID 70068
Nombre IUPAC bis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)metanona
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decafluorobenzophenone
Punto de fusión 92°C to 94°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2066476
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.12
Porcentaje de pureza 98%