Learn More
Decaclorobifenilo 1000 μg/ml en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318324 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318324 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011132TO
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB No. 209
CAS 2051-24-3
Nombres de analitos o componentes PCB No. 209
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 Cl10
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decachloro-, Biphenyl, decachloro- (6CI,7CI,8CI), 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4', 5,5',6,6'-Decachlorobiphenyl, CB 209, DCB, Decachlorobiphenyl, PCB 209, Perchlorobiphenyl
Fórmula InChI InChI=1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
SMILES Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentacloro-6-(2,3,4,5,6-pentaclorofenil)benceno
Solvent or Matrix Toluene
Peso molecular (g/mol) 498.66
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.6885 g/mol