Learn More
Beskrivning
Mejore la precisión, la fiabilidad y el coste por análisis con las cubetas DECACELL™ desechables y económicas.
Cubetas para análisis más rápidos y rentables
- Reduzca el consumo de muestras y reactivos con cubetas de 2 a 240 µl de bajo volumen
- Mejore el rendimiento minimizando la necesidad de limpieza
- Minimice el arrastre y la contaminación cruzada
- Reduzca la generación de residuos
- Consiga un coste más bajo por análisis
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo | Cubeta |
| Descripción | Cubetas DECACELL™ |
| Color | Transparente |
| Desechables | Sí |
| Capacidad (métrico) | 2—240 µl |
| Cantidad | One box of 540 cuvettes with 10 cells each |
| Para utilizar con (equipo) | Analizadores discontinuos Thermo Scientific™ Gallery™ y Gallery™ Plus |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis químico húmedo automatizado |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?