Learn More
Decabromodifeniletano, TRC
Código de producto. 30008458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
25 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008458 25 g 25 g
17990705 10 mg 10 miligramos
17984355 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21280025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84852-53-9
Fórmula molecular C14 H4 Br10
Peso molecular (g/mol) 971.22
Sinónimo 1,1'-(1,2-Ethanediyl)bis[2,3,4,5,6-pentabromobenzene], 1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethane, 1,2-Bis(pentabromophenyl)ethane, Bis(pentabromophenyl)ethane, CG 801, Decabromodiphenylethane, Decadiphenyl 8010, Ethylenebis(pentabromobiphenyl), Ethylenebispentabromobenzene, F 8010, FCP 801, FR 105, FR 1410, Firemaster 2100, Planelon BDE, RDT 3, RDT 3K, S 8010, Saytex 4010, Saytex 8010, Yabao 8010
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentabromo-6-[2-(2,3,4,5,6-pentabromofenil)etil]benceno
SMILES Brc1c(Br)c(Br)c(CCc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(pentabromophenyl)ethane
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H4Br10/c15-5-3(6(16)10(20)13(23)9(5)19)1-2-4-7(17)11(21)14(24)12(22)8(4)18/h1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 961.2147