Learn More
Decabromodifenil Éter-13C12, TRC
Código de producto. 30011833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011833 5 mg 5 miligramos
30011667 10 mg 10 miligramos
30006959 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2128525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 562099-68-7
Fórmula molecular 13C12 Br10 O
Peso molecular (g/mol) 971.08
Sinónimo Benzene-13C6, 1,1'-oxybis[2,3,4,5,6-pentabromo-, 1,1'-Oxybis[2,3,4,5,6-pentabromobenzene-13C6], BDE-209-13C12, PBDE 209 (13C12), Decabromodiphenyl ether (13C12), Decabromodiphenyl ether 13C12
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,5,6-pentabromo(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)oxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno
SMILES Br[13c]1[13c](Br)[13c](Br)[13c](O[13c]2[13c](Br)[13c](Br)[13c](Br)[13c](Br)[13c]2Br)[13c](Br)[13c]1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decabromodiphenyl Ether 13C12
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12Br10O/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 961.2185
Porcentaje de pureza >95%