Learn More
Deca-2,4,6,8-tetraenal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deca-2,4,6,8-tetraenal |
| CAS | 40650-87-1 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H,1H3/b3-2+,5-4+,7-6+,9-8+ |
| SMILES | C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=O |
| Nombre IUPAC | (2E,4E,6E,8E)-deca-2,4,6,8-tetraenal |
| Peso molecular (g/mol) | 148.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0888 |