Learn More
Debromo Cloro Niquerolina, TRC
Código de producto. 30368215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368215 5 mg 5 miligramos
30362568 10 mg 10 miligramos
30360450 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2088005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38536-28-6
Fórmula molecular C24 H26 Cl N3 O3
Peso molecular (g/mol) 439.93
Sinónimo [(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methyl 5-Chloropyridine-3-carboxylate, Nicergoline Imp. A (EP), Chloronicergoline, Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 8-[5-chloro-3-pyridinecarboxylate], Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 5-chloro-3-pyridinecarboxylate (ester), (8β)- (9CI), [(8β)-10-Methoxy-1,6-dimethylergolin-8-yl]methyl 5-chloro-3-pyridinecarboxylate
Nombre IUPAC [(6aR,9R,10aS)-10a-metaxi-4,7-dimetil-6a,8,9,10-tetrahidro-6H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-il]metil 5-cloropiridina-3-carboxilato
SMILES CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Cl)c3)CN(C)[C@@H]1Cc4cn(C)c5cccc2c45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloronicergoline
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26ClN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.1663