Learn More
Sulfato de debrisoquina, LoGiCal
Código de producto. 30462096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462096 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462096 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0594.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Debrisoquine Sulfate
CAS 581-88-4
Nombres de analitos o componentes Debrisoquine Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C10 H13 N3 . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2(1H)-Isoquinolinecarboximidamide, 3,4-dihydro-, sulfate (2:1), 2(1H)-Isoquinolinecarboxamidine, 3,4-dihydro-, sulfate (2:1) (8CI), 1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinoline-2-carboxamidine sulfate, Debrisoquin hemisulfate, Debrisoquin sulfate, Debrisoquine hemisulfate, Debrisoquine sulfate, Declinax, Isocaramidine sulfate, Ro 5-3307/1, Debrisoquin Sulphate
Fórmula InChI InChI=1S/2C10H13N3.H2O4S/c2*11-10(12)13-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-13;1-5(2,3)4/h2*1-4H,5-7H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=N)N1CCc2ccccc2C1.NC(=N)N3CCc4ccccc4C3.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboximidamida; ácido sulfúrico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 448.54
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1893 g/mol