Learn More
Debrisoquina-13C,15N2 Hemisulfato, TRC
Código de producto. 30350034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350034 10 mg 10 miligramos
30358708 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30350034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD20870210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246814-89-0
Fórmula molecular C913CH13N15N2•1/2H2SO4
Peso molecular (g/mol) 227.25
Sinónimo 3,4-Dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide-13C,15N2 Hemisulfate, Debrisoquine-13C,15N2 Hemisulfate, Isocaramidine-13C,15N2 Hemisulfate
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-1H-isoquinolina 2-(15N2)carboximidamida; Ácido sulfúrico
SMILES [15NH]=[13C]([15NH2])N1CCC2=CC=CC=C2C1.O=S(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Debrisoquin-13C,15N2 Hemisulfate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3.H2O4S/c11-10(12)13-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-13;1-5(2,3)4/h1-4H,5-7H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4)/i10+1,11+1,12+1;