Learn More
Deanol N-óxido, Mikromol™
Código de producto. 30052426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052426 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052426 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1681.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Deanol N-óxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deanol N-Oxide
CAS 10489-99-3
Nombres de analitos o componentes Deanol N-Oxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H11 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanol, 2-(dimethyloxidoamino)-, Ethanol, 2-(dimethylamino)-, N-oxide (6CI,7CI,8CI), 2-(Dimethylamino)ethanol N-oxide, 2-(Dimethyloxidoamino)ethanol, Dimethylethanolamine oxide, N,N-Dimethylethanolamine N-oxide, N-(2-Hydroxyethyl)-N,N-dimethylamine N-oxide, Deanol N-Oxide, (beta-Hydroxyethyl)dimethylamine N-oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11NO2/c1-5(2,7)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
SMILES C[N+](C)([O-])CCO
Nombre IUPAC Óxido de 2-hidroxi-N,N-dimetiletanamina
Peso molecular (g/mol) 105.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 105,079 g/mol