Learn More
Acetamidobenzoato de deanol, LoGiCal
Descripción
Acetamidobenzoato de deanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deanol Acetamidobenzoate |
| CAS | 3635-74-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Deanol Acetamidobenzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O3 . C4 H11 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzoic acid, p-acetamido-, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol (1:1), Benzoic acid, p-acetamido-, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol, Ethanol, 2-(dimethylamino)-, 4-(acetylamino)benzoate (salt), Ethanol, 2-(dimethylamino)-, compd. with p-acetamidobenzoic acid (1:1), Ethanol, 2-(dimethylamino)-, p-acetamidobenzoate (salt), 2-(Dimethylamino)ethanol p-acetylaminobenzoate, 2-Dimethylaminoethanol p-acetamidobenzoate, Deaner, Deanol Acetamidobenzoate, Diforene, NSC 97399, Pabenol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H9NO3.C4H11NO/c1-6(11)10-8-4-2-7(3-5-8)9(12)13;1-5(2)3-4-6/h2-5 H,1H3,(H,10,11)(H,12,13);6 H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCO.CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-acetamidobenzoico; 2-(dimetilamino)etanol |
| Mostrar más |