Learn More
Cloruro de DEAE-Sephadex A-25, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DEAE-Sephadex A-25 Chloride |
| CAS | 12609-80-2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | DEAE-Sephadex A-25 Chloride |