Learn More
DEAE-Dextran, forma de cloruro, MP Biomedicals™
Código de producto. 11451002 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451002 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11451002 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219513310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 9015-73-0
Número MDL MFCD00081561
Sinónimo Diethylaminoethyl-dextrane
Nombre IUPAC Diethylaminoethyl dextran
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DEAE-Dextran
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 500, 00