Learn More
DEAE-Cellulosa, (aprox. 70% de humedad), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DEAE-Cellulose |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H38N2O6/c1-5-19(6-2)9-11-24-13-14-15(21)16(22)17(18(23)26-14)25-12-10-20(7-3)8-4/h14-18,21-23H,5-13H2,1-4H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1 |