Learn More
DEAE-Cellulosa, (aprox. 70% de humedad), TRC
Código de producto. 30003488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003488 50 g 50 g
30008527 10 g 10 g
30003598 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003488 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19905050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9013-34-7
Fórmula molecular C18H38N2O6
Peso molecular (g/mol) 378.5
Sinónimo Cellulose-DEAE, Diethylaminoethyl-cellulose
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-3-[2-(dietilamino)etoxi]-6-[2-(dietilamino)etoximetil]oxano-2,4,5-triol
SMILES CCN(CC)CCOC[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O1)O)OCCN(CC)CC)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DEAE-Cellulose
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H38N2O6/c1-5-19(6-2)9-11-24-13-14-15(21)16(22)17(18(23)26-14)25-12-10-20(7-3)8-4/h14-18,21-23H,5-13H2,1-4H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1