Learn More
- Home
- Products
- Consumibles de cromatografía
- Tubos para cromatografía
- Trajan Scientific and Medical™ Tubo de sílice fundida desactivada (metilo)
Trajan Scientific and Medical™ Tubo de sílice fundida desactivada (metilo)
Código de producto. 15298793
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
2 m
5 m
10 m
25 m
Diámetro interior (métrico):
0,05 mm
0,11 mm
0,125 mm
0,25 mm
25 μm
60 μm
75 μm
100 μm
110 μm
150 μm
170 μm
220 μm
250 μm
320 μm
530 μcm
Diámetro exterior (imperial):
0,31 mm
0,363 mm
170 μm
220 μm
285 μm
300 μm
363 μmm
430 μm
680 μmg
Incluye:
1/paq.
5/paq.
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 metros
25 metros
5 metros
cada uno
19 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud global (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Incluye | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15298793 | 5 m | 250 μm | 363 μmm | 1/paq. | 5 metros |
| 15258803 | 2 m | 0,05 mm | 0,363 mm | 1/paq. | 2 metros |
| 12965751 | 5 m | 530 μcm | 680 μmg | 1/paq. | 5 metros |
| 15208813 | 10 m | 150 μm | 220 μm | 1/paq. | 10 metros |
| 15288793 | 2 m | 25 μm | 285 μm | 1/paq. | 2 metros |
| 15218803 | 2 m | 220 μm | 220 μm | 1/paq. | 2 metros |
| 15228803 | 2 m | 60 μm | 220 μm | 1/paq. | 2 metros |
| 15278803 | 2 m | 110 μm | 170 μm | 1/paq. | 2 metros |
| 15268813 | 5 m | 150 μm | 363 μmm | 1/paq. | 5 metros |
| 12766248 | 10 m | 220 μm | 363 μmm | 1/paq. | cada uno |
| 15258813 | 25 m | 220 μm | 363 μmm | 1/paq. | 25 metros |
| 12736248 | 2 m | 75 μm | 363 μmm | 1/paq. | cada uno |
| 12746248 | 25 m | 100 μm | 363 μmm | 1/paq. | cada uno |
| 12756248 | 10 m | 320 μm | 430 μm | 1/paq. | cada uno |
| 15208803 | 10 m | 250 μm | 363 μmm | 1/paq. | 10 metros |
| 15208823 | 2 m | 170 μm | 300 μm | 5/paq. | cada uno |
| 15248803 | 2 m | 0,125 mm | 0,363 mm | 1/paq. | 2 metros |
| 15268803 | 2 m | 0,11 mm | 0,31 mm | 1/paq. | 2 metros |
| 15268853 | 5 m | 0,25 mm | 0,363 mm | 1/paq. | 25 metros |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15298793
Proveedor
Trajan Scientific and Medical™
N.º de proveedor
0624432
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
El tubo capilar de sílice fundida desactivada por metilo Trajan es un elemento esencial para mantener un sistema de cromatografía de alto rendimiento.
- Químicamente inerte y térmicamente estable hasta los 380 °C
- Compatible con disolventes orgánicos y acuosos
- Ideales para biotecnología
Specifications
Specifications
| Para utilizar con | Disolventes orgánicos y acuosos |
| Tipo | Tubos |
| Incluye | 1/paq. |
| Diámetro interior (métrico) | 250 μm |
| Diámetro exterior (imperial) | 363 μmm |
| Longitud global (métrico) | 5 m |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | Térmicamente estable hasta 380 °C |