Learn More
Deacetylcephalothin Lactone, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C14H12N2O4S2 |
| Peso molecular | 336.39 |
| Clave InChI | MFCXPAIGTKPWIS-ZWNOBZJWSA-N |
| SMILES | [H][C@]12SCC3=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)CC1=CC=CS1)C(=O)OC3 |
| Nombre IUPAC | N-[(4R,5R)-3,11-dioxo-10-oxa-6-thia-2-azatricyclo[6.3.0.0²,⁵]undec-1(8)-en-4-yl]-2-(thiophen-2-yl)acetamide |
| Tipo de producto | Impurity |
| Cantidad | 100 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 336.38 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |