Learn More
Deacetil racecadotrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl [[(2RS)-2-Benzyl-3-sulfanylpropanoyl]amino]acetate |
| CAS | 81110-69-2 |
| Fórmula molecular | C19 H21 N O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[2-(Mercaptomethyl)-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine phenylmethyl ester, Benzyl [[(2RS)-2-Benzyl-3-sulfanylpropanoyl]amino]acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO3S/c21-18(23-13-16-9-5-2-6-10-16)12-20-19(22)17(14-24)11-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17,24H,11-14H2,(H,20,22) |
| SMILES | SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[(2-bencil-3-sulfanilpropanoil)amino]acetato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 343.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.1242 |