Learn More
Disulfuro de deacetil Racecadrilo (TRC), TRC
Código de producto. 30368082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368082 500 mg 500 miligramos
30357326 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD199020500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141437-88-9
Fórmula molecular C38H40N2O6S2
Peso molecular (g/mol) 684.86
Sinónimo N,N'-[Dithiobis[1-oxo-2-(phenylmethyl)-3,1-propanediyl]]bis-glycine Bis(phenylmethyl) Ester
Nombre IUPAC benzilo 2-[[2-benzil-3-[[2-benzil-3-oxo-3-[(2-oxo-2-fenilmetoxietil)amino]propil]disulfanil]propanoil]amino]acetato
SMILES O=C(NCC(OCC1=CC=CC=C1)=O)C(CSSCC(C(NCC(OCC2=CC=CC=C2)=O)=O)CC3=CC=CC=C3)CC4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deacetyl Racecadotril Disulfide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H40N2O6S2/c41-35(45-25-31-17-9-3-10-18-31)23-39-37(43)33(21-29-13-5-1-6-14-29)27-47-48-28-34(22-30-15-7-2-8-16-30)38(44)40-24-36(42)46-26-32-19-11-4-12-20-32/h1-20,33-34H,21-28H2,(H,39,43)(H,40,44)