Learn More
Deacetil(R)-Linezolido, TRC
Código de producto. 30356061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356061 1 g 1 g
30363074 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356061 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1988701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 912359-80-9
Fórmula molecular C14H18FN3O3
Peso molecular (g/mol) 295.31
Sinónimo (5R)-5-(Aminomethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone
Nombre IUPAC (5R)-5-(aminometil)-3-(3-fluoro-4-morfolina 4-ilfenil)-1,3-oxazolidina-2-una
SMILES NC[C@@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deacetyl (R)-Linezolid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18FN3O3/c15-12-7-10(18-9-11(8-16)21-14(18)19)1-2-13(12)17-3-5-20-6-4-17/h1-2,7,11H,3-6,8-9,16H2/t11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1332