Learn More
Deacetil-O-demetil Diltiazem Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30361842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361842 500 mg 500 miligramos
30364385 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD198930500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142926-10-1
Fórmula molecular C19H23BrN2O3S
Peso molecular (g/mol) 439.37
Sinónimo (2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrobromide, Deacetyl-O-demethyl-d-diltiazem Hydrobromide, Deacetyl-O-demethyldiltiazem Hydrobromide
Nombre IUPAC (2S,3S)-5-[2-(dimetilamino)etilo]-3-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-2,3-dihidro-1,5-benzotiazepina-4-ona; Hidrobromuro
SMILES Br.CN(C)CCN1C(=O)[C@H](O)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deacetyl-O-demethyl Diltiazem Hydrobromide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O3S.BrH/c1-20(2)11-12-21-15-5-3-4-6-16(15)25-18(17(23)19(21)24)13-7-9-14(22)10-8-13;/h3-10,17-18,22-23H,11-12H2,1-2H3;1H/t17-,18+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.0613