Learn More
Deacetil Linezolid Tioacetamida, TRC
Código de producto. 30367719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367719 500 mg 500 miligramos
30367397 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367719 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD198970500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216868-57-4
Fórmula molecular C16 H20 F N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 353.41
Sinónimo Linezolid Related Compound B (USP)
Nombre IUPAC N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morfolina 4-ilfenil)-2-oxo-1,3-oxazolidina-5-il]metiletioamida
SMILES CC(=S)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-{[3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl}thioacetamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20FN3O3S/c1-11(24)18-9-13-10-20(16(21)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,24)/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1209