Learn More
Deacetil Ketoconazol, TRC
Código de producto. 30137528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137528 500 mg 500 miligramos
30134053 250 mg 250 miligramos
18031350 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137528 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD198955500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67914-61-8
Fórmula molecular C24 H26 Cl2 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 489.39
Sinónimo 1-[4-[[(2RS,4SR)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine, Ketoconazole Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 1-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolán-4-il]metoxi]fenil]piperazina
SMILES Clc1ccc(c(Cl)c1)[C@@]2(Cn3ccnc3)OC[C@H](COc4ccc(cc4)N5CCNCC5)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deacetyl Ketoconazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26Cl2N4O3/c25-18-1-6-22(23(26)13-18)24(16-29-10-7-28-17-29)32-15-21(33-24)14-31-20-4-2-19(3-5-20)30-11-8-27-9-12-30/h1-7,10,13,17,21,27H,8-9,11-12,14-16H2/t21-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.1382
Porcentaje de pureza >95%