Learn More
Deacetamidina Ciano Dabigatrán Éster Etílico, TRC
Código de producto. 30367347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367347 10 g 10 g
30364980 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367347 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19565010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211915-84-3
Fórmula molecular C27 H26 N6 O3
Peso molecular (g/mol) 482.53
Sinónimo β-Alanine, N-[[2-[[(4-cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, 1-Methyl-2-[((4-cyanophenyl)amino)methyl]-benzimidazole-5-carboxamide N-(2-pyridyl)-N-(2-(ethoxycarbonyl)ethyl), Deacetamidine Cyano Dabigatran Ethyl Ester
Nombre IUPAC Propanoato etil 3-[[2-[(4-cianoanilino)metil]-1-metilbenzimidazol-5-carbonil]-piridina-2-ilamino]propanoato
SMILES CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc3ccc(cc3)C#N)n2C)c4ccccn4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-[[2-[(4-Cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H26N6O3/c1-3-36-26(34)13-15-33(24-6-4-5-14-29-24)27(35)20-9-12-23-22(16-20)31-25(32(23)2)18-30-21-10-7-19(17-28)8-11-21/h4-12,14,16,30H,3,13,15,18H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.2066