Learn More
Éster etílico de deacetamidina ciano dabigatrán-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deacetamidine Cyano Dabigatran-d3 Ethyl Ester |
| CAS | 1346597-93-0 |
| Fórmula molecular | C27H23D3N6O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[[2-[[(4-Cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester Ethanedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H26N6O3/c1-3-36-26(34)13-15-33(24-6-4-5-14-29-24)27(35)20-9-12-23-22(16-20)31-25(32(23)2)18-30-21-10-7-19(17-28)8-11-21/h4-12,14,16,30H,3,13,15,18H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1c(CNc2ccc(cc2)C#N)nc3cc(ccc13)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4 |
| Nombre IUPAC | 3-[[2-[(4-cianoanilino)metil]-1-(trideuteriometil)benzimidazol-5-carbonil]-piridin-2-ilamino]propanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 485.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485.2255 |