Learn More
Deacetamida Linezolida Talimida, TRC
Código de producto. 30132676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132676 250 mg 250 miligramos
30006742 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD195610250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168828-89-5
Fórmula molecular C22 H20 F N3 O5
Peso molecular (g/mol) 425.41
Sinónimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[[3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, (S)-, (S)-N-[[3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]phthalimide, 2-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Nombre IUPAC 2-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morfolina 4-ilfenil)-2-oxo-1,3-oxazolidina-5-il]metilisoindol-1,3-dione
SMILES Fc1cc(ccc1N2CCOCC2)N3C[C@H](CN4C(=O)c5ccccc5C4=O)OC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[((5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20FN3O5/c23-18-11-14(5-6-19(18)24-7-9-30-10-8-24)25-12-15(31-22(25)29)13-26-20(27)16-3-1-2-4-17(16)21(26)28/h1-6,11,15H,7-10,12-13H2/t15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.1387
Porcentaje de pureza >95%