Learn More
Deacetamida Linezolida Azida, TRC
Código de producto. 30368484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368484 10 mg 10 miligramos
30358177 50 mg 50 miligramos
30351522 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19560010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168828-84-0
Fórmula molecular C14 H16 F N5 O3
Peso molecular (g/mol) 321.31
Sinónimo (R)-5-(Azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one, Linezolid Related Compound A, Deacetamide Linezolid Azide, 2-Oxazolidinone, 5-(azidomethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, (5R)-, 2-Oxazolidinone, 5-(azidomethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, (R)-, (R)-5-Azidomethyl-3-[3-fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenyl]oxazolidin-2-one, (R)-[N-[3-Fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl azide
Nombre IUPAC (5R)-5-(azidometil)-3-(3-fluoro-4-morfolina 4-ilfenil)-1,3-oxazolidina-2-una
SMILES Fc1cc(ccc1N2CCOCC2)N3C[C@H](CN=[N+]=[N-])OC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-5-(Azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16FN5O3/c15-12-7-10(1-2-13(12)19-3-5-22-6-4-19)20-9-11(8-17-18-16)23-14(20)21/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1237