Learn More
Deacetamida Acetonitrilo-pentisomida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deacetamide Acetonitrile-pentisomide |
| CAS | 78833-05-3 |
| Fórmula molecular | C19H31N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | alpha-[2-[Bis(1-methylethyl)amino]ethyl]-alpha-(2-methylpropyl)-2-pyridineacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H31N3/c1-15(2)13-19(14-20,18-9-7-8-11-21-18)10-12-22(16(3)4)17(5)6/h7-9,11,15-17H,10,12-13H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)CC(CCN(C(C)C)C(C)C)(C#N)c1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[di(propan-2-il)amino]etil]-4-metil-2-piridin-2-ilpentanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 301.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.2518 |