Learn More
Impureza de dímero de de(metilpiperazinilo), TRC
Código de producto. 30355040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355040 2.5 mg 2.50 miligramo
30357436 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30355040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2312152.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346603-48-2
Fórmula molecular C34H38N8O6S
Peso molecular (g/mol) 686.78
Sinónimo 5-[2-Ethoxy-5-[4-[4-ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-4,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)phenyl]sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
SMILES CCCC1=NN(C2=C1NC(=NC2=O)C3=C(C=CC(=C3)S(=O)(=O)C4=CC(=C(C=C4)OCC)C5=NC(=O)C6=C(N5)C(=NN6C)CCC)OCC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material De(methypiperazinyl) Sildenafil Dimer Impurity
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H38N8O6S/c1-7-11-23-27-29(41(5)39-23)33(43)37-31(35-27)21-17-19(13-15-25(21)47-9-3)49(45,46)20-14-16-26(48-10-4)22(18-20)32-36-28-24(12-8-2)40-42(6)30(28)34(44)38-32/h13-18H,7-12H2,1-6H3,(H,35,37,43)(H,36,38,44)