Learn More
De(dietilaminometildiiodo) Amiodarona, TRC
Código de producto. 17934235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934235 1 g 1 g
17954775 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17934235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2284201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83790-87-8
Fórmula molecular C20 H20 O3
Peso molecular (g/mol) 308.37
Sinónimo Methanone, (2-butyl-3-benzofuranyl)(4-methoxyphenyl)-, Ketone, 2-butyl-3-benzofuranyl p-methoxyphenyl (7CI), (2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-methoxyphenyl)methanone, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-methoxyphenyl)methanone
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofurano-3-il)-(4-metoxifenil)metanona
SMILES CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(OC)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material De(diethylaminomethyldiiodo) Amiodarone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20O3/c1-3-4-8-18-19(16-7-5-6-9-17(16)23-18)20(21)14-10-12-15(22-2)13-11-14/h5-7,9-13H,3-4,8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1412