Learn More
De(dietilaminoetil-5-yodo) Amiodarona, TRC
Código de producto. 30134133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134133 50 mg 50 miligramos
30011091 25 mg 25 miligramos
30010614 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22848050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147030-50-0
Fórmula molecular C19 H17 I O3
Peso molecular (g/mol) 420.24
Sinónimo Methanone, (2-butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3-iodophenyl)-, (2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3-iodophenyl)methanone, L 6424, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3-iodophenyl)methanone, De(diethylaminoethyl-5-iodo) Amiodarone
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofurano-3-il)-(4-hidroxi-3-iodofenil)metanona
SMILES CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(O)c(I)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3-iodophenyl)methanone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17IO3/c1-2-3-7-17-18(13-6-4-5-8-16(13)23-17)19(22)12-9-10-15(21)14(20)11-12/h4-6,8-11,21H,2-3,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.0222
Porcentaje de pureza >95%