Learn More
De(cladinosil) Claritromicina, TRC
Código de producto. 30006427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006427 50 mg 50 miligramos
17953495 25 mg 25 miligramos
17990555 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22675050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118058-74-5
Fórmula molecular C30 H55 N O10
Peso molecular (g/mol) 589.76
Sinónimo 3-O-Decladinosyl-6-O-methylerythromycin A
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-4,12,13-trihidroxi-7-metoxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxoxciclotetradecano-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material De(cladinosyl) Clarithromycin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H55NO10/c1-12-21-30(8,37)25(35)17(4)22(32)15(2)14-29(7,38-11)26(18(5)23(33)19(6)27(36)40-21)41-28-24(34)20(31(9)10)13-16(3)39-28/h15-21,23-26,28,33-35,37H,12-14H2,1-11H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20+,21-,23+,24-,25-,26-,28+,29-,30-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 589.3826
Porcentaje de pureza >95%