Learn More
De-boc Cabazitaxel, TRC
Código de producto. 30012760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012760 5 mg 5 miligramos
30003930 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2060005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1638286-64-2
Fórmula molecular C40H49NO12
Peso molecular (g/mol) 735.82
Sinónimo Benzenepropanoic acid, β-amino-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4,6-dimethoxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)- (ACI), (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4,6-dimethoxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl (αR,βS)-β-amino-α-hydroxybenzenepropanoate (ACI)
Nombre IUPAC [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetiloxi-15-[(2R,3S)-3-amino-2-hidroxi-3-fenilpropanoil]oxi-1-hidroxi-9,12-dimetoxi-10,14,17,17-tetrametil-11-oxo-6-oxtetratetraciclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-il] benzoato
SMILES CO[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](N)c6ccccc6)C(=C([C@@H](OC)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material De-boc Cabazitaxel
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H49NO12/c1-21-25(51-36(46)30(43)29(41)23-14-10-8-11-15-23)19-40(47)34(52-35(45)24-16-12-9-13-17-24)32-38(5,33(44)31(49-7)28(21)37(40,3)4)26(48-6)18-27-39(32,20-50-27)53-22(2)42/h8-17,25-27,29-32,34,43,47H,18-20,41H2,1-7H3/t25-,26-,27+,29-,30+,31+,32-,34-,38+,39-,40+/m0/s1
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.