Learn More
Invitrogen™ DDX49 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13475787
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
13475787 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 13475787 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA531274
This item is not returnable. View return policy
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (91%), Rat (90%), Chicken (83%), Chimpanzee (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
The function of DDX49 has not yet been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno DDX49
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.77 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica DDX49
N.º de referencia del gen Q9Y6V7
Alias de gen DDX49; DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 49; DEAD box protein 49; DEAD-box helicase 49; probable ATP-dependent RNA helicase DDX49; R27090_2
Símbolos de los genes DDX49
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human DDX49. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54555
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG