Learn More
DDX3-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16471247
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471247 50 mg 50 miligramos
16455008 10 mg 10 miligramos
16437737 5 mg 5 miligramos
16435766 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16471247 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY121832
MedChemExpress DDX3-IN-1 (Compound 16f) is a DEAD-box polypeptide 3 (DDX3) inhibitor with CC50s of 50 and 36 μM for HIV and HCV, respectively. Antiviral activity.
DDX3-IN-1 (Compound 16f) is a DEAD-box polypeptide 3 (DDX3) inhibitor with CC50s of 50 and 36 μM for HIV and HCV, respectively. Antiviral activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DDX3-IN-1
Forma física Solid
CAS 1919828-83-3
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17N5O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (406.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(N2N=NC(C)=C2)C=C1)NC3=CC=CC=C3C
Peso molecular (g/mol) 307.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.35
Porcentaje de pureza 99.57%