Learn More
DDR1-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16456376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456376 100 mg 100 miligramos
16435948 10 mg 10 miligramos
16432097 50 mg 50 miligramos
16428577 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16456376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13979
MedChemExpress DDR1-IN-1 is a potent and selective DDR1 receptor tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 105 nM; 4-fold less potent for DDR2 (IC50 = 413 nM).
DDR1-IN-1 is a potent and selective DDR1 receptor tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 105 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DDR1-IN-1
CAS 1449685-96-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H31F3N4O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (180.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C)C(OC2=CC3=C(NC(C3)=O)C=C2)=C1)C4=CC=C(CN5CCN(CC)CC5)C(C(F)(F)F)=C4
Peso molecular (g/mol) 552.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.59
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease