missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DDO Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15735881 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15735881 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15735881 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA557989

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: KGDWNLSPDA ENSREILSRC CALEPSLHGA CNIREKVGLR PYRPGVRLQT ELLARDGQRL PVVHHYGHGS GGISVHWGTA LEAARLVSEC VHALR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 78%, Rat - 82%.

DDO is a peroxisomal flavoprotein that catalyzes the oxidative deamination of D-aspartate and N-methyl D-aspartate. Flavin adenine dinucleotide or 6-hydroxyflavin adenine dinucleotide can serve as the cofactor in this reaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DDO
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica DDO
N.º de referencia del gen Q99489
Alias de gen 5330420D20Rik; 5730402C02Rik; AI467244; aspartic oxidase; DASOX; D-aspartate oxidase; D-aspartate oxidase, DDO; Ddo; DDO protein; DDO-1; DDO-2
Símbolos de los genes DDO
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human DDO. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95046).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8528
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.