Learn More
Thermo Scientific™ DDM/CHS Solution (10:1)
Código de producto. 17439292 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17439292 10 x 1 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 17439292 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A50942
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Una solución lista para su uso para la solubilización de proteínas de membrana y el mantenimiento de la integridad estructural y la actividad.
  • Una solución lista para su uso para la solubilización de proteínas de membrana y el mantenimiento de la integridad estructural y la actividad
  • La solución preformulada estable contiene una mezcla de dodecil-β-D-maltosida (DDM) (100 mg/ml) y hemisuccinato de colesterol (CHS) (10 mg/ml) en agua desionizada con concentraciones finales del 10 y 1 %, respectivamente
  • Las concentraciones de trabajo típicas son DDM al 1 %/CHS al 0,1 % para la extracción de proteínas y DDM al 0,1 %/CHS al 0,01 % para la purificación de proteínas
Las características de las soluciones de DDM/CHS incluyen:
  • Formulación líquida lista para su uso
  • Mezcla de detergente no iónico, DDM, con propiedades hidrófobas/hidrófilas dobles y detergente aniónico, CHS, que ayuda a estabilizar las grandes vesículas unilamelares
  • Las micelas de DDM/CHS ayudan en la solubilización de proteínas de membrana al tiempo que conservan la estructura y la función
  • Adecuadas para la solubilización de proteínas y la estabilización para el análisis de criomicroscopía de partículas únicas
Propiedades de DDM:
  • Fórmula molecular:C24H46O11
  • Peso molecular:510,6 g/mol
  • Clase de detergente:no iónico
  • Peso molecular por micela:50.000 g
  • Concentración micelar crítica (CMC):0,17 mM (0,009 % p/v) en agua; 0,12 mM (0,006 % p/v) en 0,2 M de NaCl
Propiedades de CHS:
  • Fórmula molecular:C31H50O4· C4H11NO3
  • Peso molecular:607,9 g/mol
  • Detergente:ionizable aniónico
  • Función:estabiliza grandes vesículas unilamelares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Cantidad 10 x 1 mL