Learn More
DDD85646, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-dichloro-4-(2-piperazin-1-ylpyridin-4-yl)-N-(1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl)benzenesulfonamide |
| CAS | 1215010-55-1 |
| Fórmula molecular | C21 H24 Cl2 N6 O2 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | DDD85646, 2,6-Dichloro-4-[2-(1-piperazinyl)-4-pyridinyl]-N-(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzenesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24Cl2N6O2S/c1-13-20(14(2)28(3)26-13)27-32(30,31)21-17(22)10-16(11-18(21)23)15-4-5-25-19(12-15)29-8-6-24-7-9-29/h4-5,10-12,24,27H,6-9H2,1-3H3 |
| SMILES | Cc1nn(C)c(C)c1NS(=O)(=O)c2c(Cl)cc(cc2Cl)c3ccnc(c3)N4CCNCC4 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-4-(2-piperazin-1-ilpiridin-4-il)-N-(1,3,5-trimetilpirazol-4-il)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 495.425 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 494.106 |