Learn More
DCVC, MedChemExpress
Código de producto. 16497858
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497858 10 mg 10 miligramos
16473807 50 mg 50 miligramos
16467676 100 mg 100 miligramos
16430328 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497858 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19717
MedChemExpress DCVC (S-[(1E)-1,2-dichloroethenyl]--L-cysteine) is a bioactive metabolite of trichloroethylene (TCE). DCVC inhibits pathogen-stimulated pro-inflammatory cytokines IL-1β, IL-8, and TNF-α release from tissue cultures.
DCVC (S-[(1E)-1,2-dichloroethenyl]--L-cysteine) is a bioactive metabolite of trichloroethylene (TCE). DCVC inhibits pathogen-stimulated pro-inflammatory cytokines IL-1β, IL-8, and TNF-α release from tissue cultures.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DCVC
Forma física Solid
CAS 13419-46-0
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H7Cl2NO2S
Sinónimo S-[(1E)-1,2-dichloroethenyl]--L-cysteine
Información de solubilidad DMSO : 2.5 mg/mL (11.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.034 mg/mL (4.79 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N[C@H](C(O)=O)CS/C(Cl)=C\Cl
Peso molecular (g/mol) 216.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.09
Porcentaje de pureza 99.71%