Learn More
DCP-LA, MedChemExpress
Código de producto. 16494208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494208 10 mg 10 miligramos
16486927 5 mg 5 miligramos
16442996 25 mg 25 miligramos
16431109 1 mg 1 miligramo
16430557 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108599
MedChemExpress DCP-LA (FR236924), a linoleic acid derivative, selectively and directly activates PKCε.
DCP-LA (FR236924), a linoleic acid derivative, selectively and directly activates PKCε.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DCP-LA
Forma física Liquid
CAS 28399-31-7
Color Colorless
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H36O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo FR236924
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (16.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCCCCCCC1C(CC2C(CCCCC)C2)C1
Peso molecular (g/mol) 308.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.5
Porcentaje de pureza 98.0%