Learn More
VACUUBRAND™ Medidor de vacío DCP 300
Marca:  VACUUBRAND™ 20683171
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11931002
  • 980.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
0,44 kg
144 x 124 x 114 mm
Grande iluminado
Medidor de vacío
114 mm