Learn More
Tocris Bioscience™ DCG IV
Descripción
DCG IV is a presynaptic depressant; highly potent agonist for group II mGlu receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2 S,2 'R,3 'R)-2-(2 ',3 '-Dicarboxycyclopropyl)glycine |
| CAS | 147782-19-2 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in water |
| Objetivo | Group II mGluR Agonists |
| Fórmula molecular | C7H9NO6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 203.15 |
| Pureza | 98% |
Para uso exclusivo en investigación