Learn More
Tocris Bioscience™ DCEBIO
Descripción
DCEBIO is a stimulates Cl- secretion via the activation of hKCa3.1 (IK1) potassium channels and an apical Cl- conductance carried by the CFTR channel. More potent than its analog 1-EBIO (Cat. No. 1041).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dichloro-1-ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| CAS | 60563-36-2 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C9H8Cl2N2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 231.08 |
Para uso exclusivo en investigación