Learn More
Tocris Bioscience™ DCEBIO
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18054082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18054082 10 mg 10 miligramos
18075162 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18054082 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1422/10
Activates Cl- conductance and hKCa3.1 channels
DCEBIO is a stimulates Cl- secretion via the activation of hKCa3.1 (IK1) potassium channels and an apical Cl- conductance carried by the CFTR channel. More potent than its analog 1-EBIO (Cat. No. 1041).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dichloro-1-ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 60563-36-2
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Fórmula molecular C9H8Cl2N2O
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 231.08
Para uso exclusivo en investigación