Learn More
R&D Systems™ DCA
Código de producto. 18732694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18732694 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18732694 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2755/100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Mitochondrial pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) inhibitor
Inhibitor of mitochondrial pyruvate dehydrogenase kinase (PDK). Shifts pyruvate metabolism from glycolysis and lactate production to glucose oxidation in the mitochondria. Induces mitochondrial-dependent apoptosis and reverses the inhibition/downregulation of KV1.5 channels in cancer but not normal cells. Decreases tumor growth in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DCA
CAS 2156-56-1
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C2HCl2NaO2
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.92
Pureza >98%
Peso molecular 150.92