Learn More
DC661, MedChemExpress
Código de producto. 16495366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495366 100 mg 100 miligramos
16484498 10 mg 10 miligramos
16480136 2 mg 2 miligramos
16433116 25 mg 25 miligramos
16407227 5 mg 5 miligramos
16400817 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16495366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111621
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress DC661 is a potent palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT1) inhibitor, inhibits autophagy, and acts as an anti-lysosomal agent. Anti-cancer activity.
DC661 is a potent palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT1) inhibitor, inhibits autophagy, and acts as an anti-lysosomal agent. Anti-cancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DC661
CAS 1872387-43-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H39Cl2N5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (113.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CCCCCCNC1=CC=NC2=CC(Cl)=CC=C12)CCCCCCNC3=CC=NC4=CC(Cl)=CC=C34
Peso molecular (g/mol) 552.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.58
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death