Learn More
HUBER Chilller de flujo de DC30
Código de producto. 10791544
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de refrigeración:
0,2 kW a 15 °C, 0,15 kW (a 0 °C, 0,07 kW a –20 °C)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad de refrigeración Tamaño de la unidad
10791544 0,2 kW a 15 °C, 0,15 kW (a 0 °C, 0,07 kW a –20 °C) cada uno
1 options
Código de producto. 10791544 Proveedor HUBER N.º de proveedor 3000.0003.00
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Los chiller de flujo continuo están diseñados para aplicaciones de enfriamiento simples y de baja demanda. Se utilizan comúnmente en combinación con baños de circulación de calentamiento para eliminar el calor con el fin de enfriar un proceso de nuevo a t
  • DC30, refrigerador de caudal, con refrigerante natural
  • Enfriamiento rápido de líquidos
  • Perfecto para contrarrefrigeración o como sustitución de agua de refrigeración
  • Fácil de usar
  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Carcasa robusta con asas de transporte
  • Intervalo de temperatura: De -30 °C a 50 °C
  • Capacidad de refrigeración (15 °C): 0,2kW
  • Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,15kW
Especificaciones
Capacidad de refrigeración 0,2 kW a 15 °C, 0,15 kW (a 0 °C, 0,07 kW a –20 °C)
Intervalo de temperatura De -30 °C a +50 °C
Modelo DC30
Refrigerante R290
Anchura (métrico) 190 mm
Altura (métrico) 360 mm
Fondo (métrico) 250 mm
Peso (métrico) 16 kg
Requisitos eléctricos 230 V 1~ 50 Hz 1,4 A
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz