missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DC-LAMP Antibody (007), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30150261
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30150261 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30150261 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP289553CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

DC-LAMP Monoclonal antibody specifically detects DC-LAMP in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno DC-LAMP
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 007
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD208 antigen, DC-LAMP, DCLAMPDC-lysosome-associated membrane glycoprotein, LAMP, LAMP-3, lysosomal-associated membrane protein 3DC LAMP, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, Protein TSC403, TSC403CD208
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human DC-LAMP (Accession#: NP_055213.2; Lys28-Thr381).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Dendritic Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27074
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.