Learn More
DC_517, MedChemExpress
Código de producto. 16471517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471517 50 mg 50 miligramos
16448027 5 mg 5 miligramos
16415318 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16471517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12747
MedChemExpress DC_517 is a DNA methyltransferase 1 (DNMT1) inhibitor, with an IC50 and a Kd of 1.7 μM and 0.91 μM, respectively.
DC_517 is a DNA methyltransferase 1 (DNMT1) inhibitor, with an IC50 and a Kd of 1.7 μM and 0.91 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DC_517
CAS 500017-70-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H35N3O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (98.88 mM)
SMILES OC(CNC(C)C)COC(CN1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)CN(C4=CC=CC=C45)C6=C5C=CC=C6
Peso molecular (g/mol) 505.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.65
Porcentaje de pureza 99.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death